Documenti fondamentali
CIAH988503C3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.48
Numero MDL:
P. ebollizione
415.4+-40.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
5-chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClIN2/c8-7-1-4-5(9)2-10-6(4)3-11-7/h1-3,10H
InChI
INXXPKHKUUMVKX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1190310-51-0.html
Boiling point
415.4+-40.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W022351.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)