Documenti fondamentali
CIAH9884FCB5
ChemScene LLC (Preferred Partner)
N-Benzyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.82
Numero MDL:
Iupac Name
N-benzyl-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H21NO.ClH/c1-14(18-13-16-6-4-3-5-7-16)12-15-8-10-17(19-2)11-9-15;/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3;1H
InChI
SUSBWRIJXPEFFJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1049695-95-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0154059.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)