CIAH9884F755
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Thalidomide-O-amido-PEG2-C2-NH2 (hydrochloride)
About This Item
Iupac Name
N-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethyl)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C21H26N4O8.ClH/c22-6-8-31-10-11-32-9-7-23-17(27)12-33-15-3-1-2-13-18(15)21(30)25(20(13)29)14-4-5-16(26)24-19(14)28;/h1-3,14H,4-12,22H2,(H,23,27)(H,24,26,28);1H
InChI
CPJQBYYTYFGXKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0120478.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)