Documenti fondamentali
CIAH9884F3F3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Difluoromethanesulfonylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-((difluoromethyl)sulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O4S/c9-8(10)15(13,14)6-3-1-2-5(4-6)7(11)12/h1-4,8H,(H,11,12)
InChI
OCIOKKBXUYPEOV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/4837-21-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0242882.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)