Documenti fondamentali
CIAH987F4461
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(3-Bromo-5-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.07
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-bromo-5-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8BrFO2/c11-7-3-6(4-8(12)5-7)10(1-2-10)9(13)14/h3-5H,1-2H2,(H,13,14)
InChI
SAGGTUFHVPMZII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1314649-82-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0433442.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)