CIAH987F4354
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
P. ebollizione
257 C at 760 mmHg
Iupac Name
3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-1-5(4-12)2-7(13)3-6/h1-3,13H
InChI
NQJQWKVZBALRHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0373293.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)