Documenti fondamentali
CIAH987F4301
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5,6,7-Trifluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5,6,7-trifluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4F3NO2/c10-4-1-3-2-5(9(14)15)13-8(3)7(12)6(4)11/h1-2,13H,(H,14,15)
InChI
IRUXZNNSALVGTR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/247564-70-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0370961.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)