CIAH987F3F86
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Bromo-9,9-dimethyl-9H-xanthene
About This Item
P. ebollizione
347.9+-41.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
2-bromo-9,9-dimethyl-9H-xanthene
Inchi Code
1S/C15H13BrO/c1-15(2)11-5-3-4-6-13(11)17-14-8-7-10(16)9-12(14)15/h3-9H,1-2H3
InChI
QCPNMPAEAGVMFA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0214143.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)