Documenti fondamentali
CIAH987F3477
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(Trifluoromethylsulfonyloxy) copper(I)
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.62
Numero MDL:
Iupac Name
(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)copper
Inchi Code
1S/CHF3O3S.Cu/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI
YNYHGRUPNQLZHB-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/42152-44-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0158302.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)