Documenti fondamentali
CIAH987F2CF6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.55
Numero MDL:
P. ebollizione
328.4+-17.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
3-bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8BrCl/c13-11-3-1-2-10(8-11)9-4-6-12(14)7-5-9/h1-8H
InChI
HUHYFZSUBKNCJM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/164334-69-4.html
Boiling point
328.4+-17.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0148352.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)