CIAH987F2C15
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-7-6-8(13)11(12,4)5/h8,13H,6-7H2,1-5H3
InChI
YAYZGFMHPAODEG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0146152.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)