Documenti fondamentali
CIAH987F14B3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4,6-Dichloro-N,N-dimethylpyrimidin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.05
Numero MDL:
P. ebollizione
285.1C at 760mmHg
Punto di fusione
56-57.5 C
Iupac Name
4,6-dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H7Cl2N3/c1-11(2)6-9-4(7)3-5(8)10-6/h3H,1-2H3
InChI
PWJNRLSPEYCEMV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C, sealed storage, away from moisture and light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/5734-68-9.html
Boiling point
285.1C at 760mmHg
Melting Point
56-57.5 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0046953.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)