CIAH987F089C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1H-Imidazo[4,5-c]pyridin-4-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: CS-0005529-100MG
CHF 129.23
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: CS-0005529-100MG
CHF 129.23
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
P. ebollizione
648.6C at 760 mmHg
Punto di fusione
320 C
Iupac Name
3H-imidazo[4,5-c]pyridin-4-ol
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c10-6-5-4(1-2-7-6)8-3-9-5/h1-3H,(H,7,10)(H,8,9)
InChI
ITFPSSOGLQUVLD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0005529.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)