Documenti fondamentali
CIAH987F0183
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4,5,6,7-Tetrahydro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.62
Numero MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-2-7-3-6-5(1)8-4-9-6;/h4,7H,1-3H2,(H,8,9);1H
InChI
CHLFJSVTUQAGSC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature, keep dry and cool
Salt Data
Hydrochloride
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/879668-17-4.html
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W019460.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)