Documenti fondamentali
CIAH987EF2F8
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Bromo-3-methylnaphthalene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
127C Press: 3.5 Torr
Iupac Name
1-bromo-3-methylnaphthalene
Inchi Code
1S/C11H9Br/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)11(12)7-8/h2-7H,1H3
InChI
ZZGLLXBRLJUZQA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/54357-18-5.html
Flash Point
138.2C
Boiling point
127C Press: 3.5 Torr
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W007270.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)