CIAH987EDD21
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Iupac Name
4-(4-aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)12-6-8/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13)
InChI
KHWGWQQVNONIPZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0432816.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)