Documenti fondamentali
CIAH987EDCE4
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl (2-methyloxazol-4-yl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-methyl-1,3-oxazol-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H14N2O3/c1-6-10-7(5-13-6)11-8(12)14-9(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,11,12)
InChI
VHCBSNJAXKWWRN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1240621-19-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0343567.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)