Documenti fondamentali
CIAH987EDCBF
ChemScene LLC (Preferred Partner)
n,n-Dimethyl-2-(2-methylphenoxy)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(2-methylphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-9-6-4-5-7-10(9)14-8-11(13)12(2)3/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI
QTVILMLWBQTJNT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/29239-56-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0263290.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)