CIAH987EDBBB
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Bromo-2,4-difluoro-3-methyl-5-nitrobenzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-2,4-difluoro-3-methyl-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrF2NO2/c1-3-6(9)4(8)2-5(7(3)10)11(12)13/h2H,1H3
InChI
XYHQHSNBEJANMZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/112822-78-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0197764.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)