Documenti fondamentali
CIAH987ED568
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-(4-formylbenzyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.39
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
57 C
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-formylbenzyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H24N2O3/c1-17(2,3)22-16(21)19-10-8-18(9-11-19)12-14-4-6-15(13-20)7-5-14/h4-7,13H,8-12H2,1-3H3
InChI
UMXKYTSTYWRBBK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/844891-09-4.html
Melting Point
57 C
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0141327.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)