Documenti fondamentali
CIAH987ED21E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.1
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3F4NO2/c8-4-1-3(6(13)14)2-12-5(4)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChI
CHYDKBRRNOWOAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1554123-46-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0130961.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)