Documenti fondamentali
CIAH987ED177
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.02
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-4-3-11-7-6(4)5(9)1-2-10-7/h1-3H,(H,10,11)
InChI
QOJJJMJHXJYYRV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1190320-00-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0129523.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)