CIAH987EC432
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,2-Dideoxy-D-ribofuranose
About This Item
P. ebollizione
105-105 C at 0.02 mmHg
Iupac Name
1,4-anhydro-2-deoxy-D-erythro-pentitol
Inchi Code
1S/C5H10O3/c6-3-5-4(7)1-2-8-5/h4-7H,1-3H2/t4-,5+/m0/s1
InChI
NSMOSDAEGJTOIQ-CRCLSJGQSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0089202.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)