Documenti fondamentali
CIAH987EBF0C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.18
Numero MDL:
Iupac Name
6-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-5-4-7(9)6-2-3-10-8(6)11-5/h2-4H,1H3,(H3,9,10,11)
InChI
LNLFPJVXLOPHDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1000340-60-2.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0061254.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)