Documenti fondamentali
CIAH987EBA9C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl exo-3-amino-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.35
Numero MDL:
P. ebollizione
331.1+-35.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
tert-butyl (1R,3s,5S)-3-amino-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-10-5-4-6-11(15)8-9(14)7-10/h9-11H,4-8,14H2,1-3H3/t9-,10-,11+
InChI
WVEPNZWEHKIHOM-RTCCRHLQSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1363380-67-9.html
Boiling point
331.1+-35.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0048101.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)