Documenti fondamentali
CIAH987EBA48
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 5-iodo-1H-indole-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 5-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10INO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
InChI
KHKBULWACPNHSH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/623918-49-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0047152.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)