Documenti fondamentali
CIAH987EB8B6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.06
Numero MDL:
P. ebollizione
470.9C at 760 mmHg
Iupac Name
3-bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c10-7-4-11-8-3-5(9(12)13)1-2-6(7)8/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI
XZNVEIYDUGPMCS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20C, sealed storage, away from moisture
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/219508-19-7.html
Boiling point
470.9C at 760 mmHg
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0044446.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)