Documenti fondamentali
CH6371381229
Chem Impex International, Inc.
Fmoc-3-amino-2-naphthoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.44
Numero MDL:
Punto di fusione
225-237 C
Iupac Name
3-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C26H19NO4/c28-25(29)22-13-16-7-1-2-8-17(16)14-24(22)27-26(30)31-15-23-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)23/h1-14,23H,15H2,(H,27,30)(H,28,29)
InChI
MSOMSMIPRIHFGS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Yellow powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/fmoc-3-amino-2-naphthoic-acid/6490?cid=0
Melting Point
225-237 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/fmoc-3-amino-2-naphthoic-acid/6490?cid=0
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)