Documenti fondamentali
C12H95E925BB
Chemcia Scientific, LLC
1-(3-Chloro-2-fluoro-6-hydroxy-phenyl)-ethanone
Scegli un formato
100 MG
CZK 11’200.00
250 MG
CZK 15’555.00
500 MG
CZK 23’875.00
1 G
CZK 30’310.00
2.5 G
CZK 58’325.00
5 G
CZK 85’722.50
10 G
CZK 126’575.00
SKU del venditore: EN300-1726283-100MG
CZK 11’200.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CZK 11’200.00
250 MG
CZK 15’555.00
500 MG
CZK 23’875.00
1 G
CZK 30’310.00
2.5 G
CZK 58’325.00
5 G
CZK 85’722.50
10 G
CZK 126’575.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.59
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1726283-100MG
CZK 11’200.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-chloro-2-fluoro-6-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-4(11)7-6(12)3-2-5(9)8(7)10/h2-3,12H,1H3
InChI
QHIFSXXFLDUTDF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=16161
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=16161
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)