Documenti fondamentali
C12H94457AC9
Chemcia Scientific, LLC
6-Bromo-7-fluoro-3-iodo-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
Scegli un formato
500 MG
CHF 481.74
1 G
CHF 667.05
2.5 G
CHF 1’274.10
SKU del venditore: BB20-9396-500MG
CHF 481.74
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 481.74
1 G
CHF 667.05
2.5 G
CHF 1’274.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.98
Numero MDL:
SKU del venditore: BB20-9396-500MG
CHF 481.74
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-bromo-7-fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7BrFIN2O2/c1-2-17-10(16)8-9(13)15-4-5(11)6(12)3-7(15)14-8/h3-4H,2H2,1H3
InChI
AFEHIDBGTQYTEB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11803
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11803
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)