C12H774CD834
Chemcia Scientific, LLC
7-Bromo-8-methyl-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.06
Iupac Name
7-bromo-8-methyl-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazin-2(3H)-one
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O2/c1-4-5(9)2-10-8-7(4)11-6(12)3-13-8/h2H,3H2,1H3,(H,11,12)
InChI
BCKOEEPFDDVUPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13967
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13967
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)