Documenti fondamentali
C12H774CD7FC
Chemcia Scientific, LLC
3-Chloro-5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.62
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-4(7)5(10-3)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
InChI
BVJIMVUEBVROJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9075
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9075
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)