Documenti fondamentali
C12H774CD7F8
Chemcia Scientific, LLC
Methyl-(6-trifluoromethyl-pyridin-3-yl)-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.14
Numero MDL:
Iupac Name
N-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c1-11-5-2-3-6(12-4-5)7(8,9)10/h2-4,11H,1H3
InChI
NVGRSBJYVFNRCS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8755
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8755
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)