Documenti fondamentali
C12H316CF525
Chemcia Scientific, LLC
2-Iodo-3-methoxy-6-nitro-phenylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.05
Iupac Name
2-iodo-3-methoxy-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7IN2O3/c1-13-5-3-2-4(10(11)12)7(9)6(5)8/h2-3H,9H2,1H3
InChI
YEAWOLSTRUGVPW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10769
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10769
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)