Documenti fondamentali
C12H316CF4F6
Chemcia Scientific, LLC
4-Acetyl-3-hydroxy-benzonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 334.77
1 G
CHF 635.10
2.5 G
CHF 1’331.61
SKU del venditore: BB20-1076-250MG
CHF 334.77
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 334.77
1 G
CHF 635.10
2.5 G
CHF 1’331.61
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
Numero MDL:
SKU del venditore: BB20-1076-250MG
CHF 334.77
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-acetyl-3-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-6(11)8-3-2-7(5-10)4-9(8)12/h2-4,12H,1H3
InChI
VRQHQYFREIIHPA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10287
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=10287
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)