Documenti fondamentali
C12H316CF18E
Chemcia Scientific, LLC
7-Fluoro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
Scegli un formato
500 MG
CHF 379.50
1 G
CHF 520.08
2.5 G
CHF 986.55
5 G
CHF 1’587.21
SKU del venditore: BB20-6988-500MG
CHF 379.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 379.50
1 G
CHF 520.08
2.5 G
CHF 986.55
5 G
CHF 1’587.21
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.19
Numero MDL:
SKU del venditore: BB20-6988-500MG
CHF 379.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9FN2O2/c1-2-15-10(14)8-6-12-9-5-7(11)3-4-13(8)9/h3-6H,2H2,1H3
InChI
YJISWZLKSURKFM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7036
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7036
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)