Documenti fondamentali
C12H316CF16C
Chemcia Scientific, LLC
3,5-Dibromo-2-methoxymethoxy-benzonitrile
Scegli un formato
500 MG
CHF 264.48
1 G
CHF 360.33
5 G
CHF 1’101.57
SKU del venditore: CC00-9632-500MG
CHF 264.48
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 264.48
1 G
CHF 360.33
5 G
CHF 1’101.57
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.97
Numero MDL:
SKU del venditore: CC00-9632-500MG
CHF 264.48
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3,5-dibromo-2-(methoxymethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7Br2NO2/c1-13-5-14-9-6(4-12)2-7(10)3-8(9)11/h2-3H,5H2,1H3
InChI
KDWUSRFMNVXAHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7011
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7011
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)