Documenti fondamentali
C12H316CF128
Chemcia Scientific, LLC
2-Amino-4-methoxy-nicotinic acid methyl ester
Scegli un formato
250 MG
CHF 379.50
1 G
CHF 775.68
2.5 G
CHF 1’529.70
5 G
CHF 2’609.61
SKU del venditore: CC00-9620-250MG
CHF 379.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 379.50
1 G
CHF 775.68
2.5 G
CHF 1’529.70
5 G
CHF 2’609.61
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
Numero MDL:
SKU del venditore: CC00-9620-250MG
CHF 379.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-amino-4-methoxynicotinate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-12-5-3-4-10-7(9)6(5)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10)
InChI
VIEWQOMIQYTQEN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6726
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6726
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)