Documenti fondamentali
C12H316CEFC9
Chemcia Scientific, LLC
7-Fluoro-6-methyl-3H-quinazolin-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-fluoro-6-methyl-4(3H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C9H7FN2O/c1-5-2-6-8(3-7(5)10)11-4-12-9(6)13/h2-4H,1H3,(H,11,12,13)
InChI
GPUIJBWDORWOPA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5884
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5884
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)