Documenti fondamentali
C12H316CEC5C
Chemcia Scientific, LLC
5-Fluoro-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.19
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 5-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9FN2O2/c1-2-15-10(14)7-6-13-8(11)4-3-5-9(13)12-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI
VBCSGPPEJWWULH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3882
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3882
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)