C12H316CE763
Chemcia Scientific, LLC
5-Amino-3-iodo-1H-pyridin-2-one hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-amino-3-iodopyridin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5IN2O.ClH/c6-4-1-3(7)2-8-5(4)9;/h1-2H,7H2,(H,8,9);1H
InChI
RLQPWQIUDDDMFJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2258
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)