Documenti fondamentali
C12H316CE5F4
Chemcia Scientific, LLC
N-(2-Acetyl-4-bromo-phenyl)-acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-(2-acetyl-4-bromophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c1-6(13)9-5-8(11)3-4-10(9)12-7(2)14/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
InChI
SGHNZIRCTDCQPX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1637
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1637
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)