Documenti fondamentali
C12H316CE5B4
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Scegli un formato
5 G
CHF 277.26
25 G
CHF 775.68
SKU del venditore: CC00-1874-5G
CHF 277.26
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 277.26
25 G
CHF 775.68
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.49
Numero MDL:
SKU del venditore: CC00-1874-5G
CHF 277.26
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-bromoimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5BrN2.ClH/c8-6-2-1-3-7-9-4-5-10(6)7;/h1-5H;1H
InChI
QEGSOUOCOJZCFU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brownish Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1399
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1399
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)