Documenti fondamentali
C12H316CE3A6
Chemcia Scientific, LLC
1-(4-Chloro-2-nitro-phenyl)-propan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.62
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-chloro-2-nitrophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H8ClNO3/c1-6(12)4-7-2-3-8(10)5-9(7)11(13)14/h2-3,5H,4H2,1H3
InChI
FFKZZFYNPRVOMB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brownish Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=531
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=531
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)