Documenti fondamentali
C12H316CE39F
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.04
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O/c9-8-6(5-12)10-7-3-1-2-4-11(7)8/h1-5H
InChI
VNMNVHMREWEMQR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=519
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=519
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)