Documenti fondamentali
CH4H53DF6BF6
ChemBridge Corporation
2-(1,4-dioxan-2-yl)ethanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1,4-dioxan-2-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c7-2-1-6-5-8-3-4-9-6/h6H,1-5,7H2
InChI
WEHDGOQZWAEHDK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4016659
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4016659_sds.pdf