Documenti fondamentali
CH4H53DF6BD7
ChemBridge Corporation
rel-(3aS,6aS)-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrol-2(1H)-one dihydrochloride
About This Item
Peso molecolare:
199.08
Numero MDL:
Iupac Name
(3aS,6aS)-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrol-2(1H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.2ClH/c9-6-1-4-2-7-3-5(4)8-6;;/h4-5,7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H/t4-,5+;;/m0../s1
InChI
DROICGFRNLABFP-YAQRUTEZSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110412
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110412_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)