CH4H30A32DC8
ChemBridge Corporation
1,3-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-4-amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: 4043746-250MG
CHF 149.46
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 4043746-250MG
CHF 149.46
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1,3-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3.ClH/c1-6-9-7(10)4-3-5-8(9)12(2)11-6;/h7H,3-5,10H2,1-2H3;1H
InChI
MZRJBWOOEHBDAK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043746_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)