Documenti fondamentali
CH4H03CD9AD6
ChemBridge Corporation
[(3-methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-6-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.12
Numero MDL:
Iupac Name
(3-methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-6-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c1-5-9-10-7-2-6(3-8)4-11(5)7;;/h6H,2-4,8H2,1H3;2*1H
InChI
UBUJZZOGYVDHPD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4054910
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4054910_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)