Documenti fondamentali
CH4H03CD9ACE
ChemBridge Corporation
2-(tetrahydro-2-furanyl)ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-tetrahydro-2-furanylethanol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h6-7H,1-5H2
InChI
FCAJYRVEBULFKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4016666
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4016666_sds.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)